Läs mer
1,3-dimetylbarbitursyra, 99 % (torrvikt), vatten <6 %
Produktkod. 11414674
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414674 50 g 50g
11424674 250 g 250g
11404674 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414674 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13692.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156,141 g/mol
1,3-dimetylbarbitursyra används som katalysator i Knoevenagel-kondensationen av en serie aromatiska aldehyder. Det används också vid syntes av 5-aryl-6-(alkyl- eller arylamino)-1,3-dimetylfuro[2,3-d]pyrimidinderivat och enantioselektiv syntes av isokromenpyrimidindionderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 769-42-6
Molekylformel C6H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 156.141
MDL-nummer MFCD00006675
InChI-nyckel VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
PubChem CID 69860
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
LEDER CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethylbarbituric acid
Smältpunkt 121 °C till 123 °C
Kvantitet 50 g
Fysisk form Kristallint pulver
Anteckningar om analysprocent (torrvikt)
Beilstein 139810
Formel vikt 156.14
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) water <6%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.