Läs mer
1,3-Dimethylbutyl Butanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylbutyl Butanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-5-6-10(11)12-9(4)7-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 172.1463 |