Läs mer
1,3-Dimethylbutylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylbutylamine hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)4-6(3)7;/h5-6H,4,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 137.097 |