Läs mer
1,3-Dimethylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylbutylamine |
| CAS | 108-09-8 |
| Molekylformel | C6 H15 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Pentanamine, 4-methyl-, Butylamine, 1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Methyl-2-pentanamine, (±)-1,3-Dimethylbutylamine, (±)-4-Methyl-2-Pentanamine, 1,3-Dimethylbutanamine, 1,3-Dimethylbutylamine, 2-Amino-4-methylpentane, 4-Amino-2-methylpentane, 4-Methyl-2-aminopentane, DL-1,3-Dimethylbutylamine, NSC 48080 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC(C)N |
| IUPAC-namn | 4-methylpentan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.19 |
| Formel vikt | 101.1204 |