Läs mer
1,3-dimetylimidazoliumdimetylfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342979
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342979 5 g 5g
11352979 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27788.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 654058-04-5 | C7H15N2O4P | 222.181 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. jonisk flytande 1,3-dimetylimidazoliumdimetylfosfat ([MMIM][DMP]) + vatten/etanol/metanolblandningar uppvisar egenskaper som gör dem lämpliga som kandidater för arbetspar i industriella tillämpningar av absorptionsvärmepumpar eller kylare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. jonisk flytande 1,3-dimetylimidazoliumdimetylfosfat ([MMIM][DMP]) + vatten/etanol/metanolblandningar uppvisar egenskaper som gör dem lämpliga som kandidater för arbetspar i industriella tillämpningar av absorptionsvärmepumpar eller kylare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 654058-04-5
Molekylformel C7H15N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 222.181
MDL-nummer MFCD08275369
InChI-nyckel GSGLHYXFTXGIAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate, acmc-1b6nn, 1,3-dimethylimidazoliumdimethylphosphate, dsstox_cid_27946, dsstox_rid_82698, dsstox_gsid_47970, 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethyl-imidazolium dimethylphosphate, 1,3-dimethylimidazolium dimethyl phosphate hplc
PubChem CID 16069365
IUPAC-namn 1,3-dimetylimidazol-l-ium;dimetylfosfat
LEDER CN1C=C[N+](=C1)C.COP(=O)([O-])OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethylimidazolium dimethyl phosphate
Densitet 1.277
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 222.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.