missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Dimethylindazol-6-amine, Mikromol™

Produktkod. 30051909
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051909 25 mg
30049420 100 mg
30459054 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051909 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3391.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1,3-Dimethylindazol-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethylindazol-6-amine
CAS 221681-92-1
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dimethylindazol-6-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indazol-6-amine, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethylindazol-6-amine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)12(2)11-6/h3-5H,10H2,1-2H3
LEDER Cc1nn(C)c2cc(N)ccc12
IUPAC-namn 1,3-dimethylindazol-6-amine
Molekylvikt (g/mol) 161.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 161.0953 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.