Läs mer
1,3-dimetylnaftalen, TRC
Produktkod. 30387327
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30387327 50 mg
1 options
Produktkod. 30387327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47638550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethylnaphthalene
CAS 575-41-7
Molekylformel C12 H12
Kvantitet 50 mg
Synonym Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991
InChI formel InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
LEDER Cc1cc(C)c2ccccc2c1
IUPAC-namn 1,3-dimetylnaftalen
Molekylvikt (g/mol) 156.22
Formel vikt 156.0939