Läs mer
1,3-dimetylnaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 575-41-7 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Naphthalene, 1,3-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 66991 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-7-10(2)12-6-4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dimetylnaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |