Läs mer
1,3-Dimethylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylpyrazole |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2/c1-5-3-4-7(2)6-5/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 96.0687 |