missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -24°C |
| Densitet | 1.064 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 247°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00006550 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, Dimethylpropyleneurea, DMPU, 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?