Läs mer
1,3-dimetyltiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dimethylthiourea |
| CAS | 534-13-4 |
| Molekylformel | C3H8N2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dimethylthiourea, N,N'-Dimethylthiourea (ACI), Urea, 1,3-dimethyl-2-thio- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Dimethyl-2-thiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, 1,3-Dimethylthiourea, Dimethylthiocarbamide, NSC 8727, sym-Dimethylthiourea, 1,3-Dimethylisothiourea, Dimethylthiocarbamide, N,N'-Dimethyl-thiourea, NSC 8727 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| LEDER | CNC(=S)NC |
| IUPAC-namn | 1,3-dimetyltiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.17 |
| Formel vikt | 104.0408 |