Läs mer
1,3-Dimethyluracil, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385475
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385475 5 g 5g
11375475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385475 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19664.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-14-6
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00038065
InChI-nyckel JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyluracil, n1,n3-dimethyluracil, n,n'-dimethyluracil, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl, 2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, uracil, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 70122
ChEBI CHEBI:74763
IUPAC-namn 1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
LEDER CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyluracil
Smältpunkt 119°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 124074
Formel vikt 140.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.