Läs mer
1,3-Dimethyluric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16435457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16435457 50 mg
1 options
Produktkod. 16435457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW014993
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
1,3-Dimethyluric acid is a product of theophylline metabolism in man. 1,3-Dimethyluric acid is one of the purine components in urinary calculi.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyluric acid
CAS 944-73-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8N4O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (25.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(N2)=O)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 196.16
Formel vikt 196.16
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism