Läs mer
1,3-Dimethyluric Acid, TRC
Produktkod. 30134123
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134123 1 g
30005021 250 mg
30012477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134123 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4797351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 944-73-0
Molekylformel C7H8N4O3
Molekylvikt (g/mol) 196.16
Synonym 7,9-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1,3-Dimethyl Uric Acid;
IUPAC-namn 1,3-dimethyl-7,9-dihydropurine-2,6,8-trione
LEDER CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyluric Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
Formel vikt 196.0596
Procent renhet >95%