missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3-Dinitrobenzene-d4, CDN

Produktkod. 30321675
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321675 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321675 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND19375G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3-Dinitrobenzene-d4
CAS 54247-05-1
Molekylformel C6 2H4 N2 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dinitro-, Benzene-1,2,3,5-d4, dinitro- (6 CI), 4,6-Dinitrobenzene-1,2,3,5-d4, m-Dinitrobenzene-d4, 1,3-Dinitrobenzene D4
InChI formel InChI=1 S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dinitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 172.13
Formel vikt 172.0422 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.