Läs mer
1,3-Dinitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dinitrobenzene |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H |
| Formel vikt | 168.0171 |