Läs mer
1,3-Dinitropyrene 100 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312911
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312911 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30312911 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA20975300TO
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Lösningsmedel eller matris Toluene