missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Dinitropyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dinitropyrene |
| CAS | 75321-20-9 |
| Molekylformel | C16 H8 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pyrene, 1,3-dinitro-, 1,3-Dinitropyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-14(18(21)22)12-7-5-10-3-1-2-9-4-6-11(13)16(12)15(9)10/h1-8H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(c2ccc3cccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,3-dinitropyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.25 |
| Formel vikt | 292.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?