Läs mer
1,3-diolein,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491032 10 mg 10mg
11401042 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219515210
Kemiska identifierare
CAS 2465-32-9
Molekylformel C39H72O5
Molekylvikt (g/mol) 621
MDL-nummer MFCD00042913
InChI-nyckel DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Synonym 1,3-diolein, 1,3-dioleoylglycerol, glycerol 1,3-dioleate, unii-erf7s0xx7k, 2-hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, erf7s0xx7k, diacylglycerol 18:1/0:0/18:1, 9-octadecenoic acid z-, 2-hydroxy-1,3-propanediyl ester, capmul mpgo, caprol mpgo
PubChem CID 5497165
ChEBI CHEBI:75735
IUPAC-namn [2-hydroxi-3-[(Z)-oktadek-9-enoyl]oxipropyl] (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-diolein
Färg Färglös
Densitet 0.934g/cm3 (L)
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 621
Procent renhet 0.994
Fysisk form Frozen Liquid