Läs mer
1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dioleoyl-2-palmitoylglycerol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25+,28-26+ |
| Formel vikt | 858.7676 |