Läs mer
1,3-Dioleoylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-diolein |
| CAS | 2465-32-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C37H68O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dioleoylglycerol, Glycerol 1,3-dioleate, 2-Hydroxy-1,3-propanediyl dioleate, 1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C37H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-33-35(38)34-42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,35,38H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [3-[(Z)-heptadec-8-enoyl]oxy-2-hydroxy-propyl] (Z)-heptadec-8-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.93 |
| Visa mer |