Läs mer
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dioxane-5,5-dimethanol |
| CAS | 6228-25-7 |
| Molekylformel | C6 H12 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (1,3-Dioxane-5,5-diyl)dimethanol, 5,5-Bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Hydroxymethyl-1,3-dioxan-5-ylmethanol, Pentaerythritol Cyclic Acetal With Formaldehyde, Pentaerythritol Cyclic Monoformal, Pentaerythritol Monoformal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2 |
| LEDER | OCC1(CO)COCOC1 |
| IUPAC-namn | [5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxan-5-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.157 |
| Formel vikt | 148.074 |