Läs mer
(1,3-dioxolan-2-ylmetyl)trifenylfosfoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466370
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466370 10 g 10g
11476370 50 g 50g
11486370 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18882.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 52509-14-5 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Den finner sina tillämpningar som ett reagens för Wittig-olefineringar med införande av en 1,3-dioxolandel. Den används som en reaktant för framställning av en ratiometrisk fluorescerande sond för specifik detektion av cystein över homocystein och glutation, för mikrovågsassisterad syntes av KN-93 som hämmare av kalmodulinkinas II, för framställning av fluorerade spirobensofuranpiperidiner som synthesands s1-receptorer, i receptorligor s1 regioselektiv framställning av indolderivat via rodiumkatalyserad dominohydroformylering/indolisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sina tillämpningar som ett reagens för Wittig-olefineringar med införande av en 1,3-dioxolandel. Den används som en reaktant för framställning av en ratiometrisk fluorescerande sond för specifik detektion av cystein över homocystein och glutation, för mikrovågsassisterad syntes av KN-93 som hämmare av kalmodulinkinas II, för framställning av fluorerade spirobensofuranpiperidiner som synthesands s1-receptorer, i receptorligor s1 regioselektiv framställning av indolderivat via rodiumkatalyserad dominohydroformylering/indolisering.
Löslighet Lösligt i
vatten (20 °C).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52509-14-5
Molekylformel C22H22BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 429.29
MDL-nummer MFCD00011966
InChI-nyckel FRHRVQQUICVJDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-yl methyl triphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl-, bromide, 1,3-dioxolan-2-yl methyltriphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl phosphanium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphine, bromide, acmc-209kzy
PubChem CID 2724194
IUPAC-namn 1,3-dioxolan-2-ylmetyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(C1OCCO1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 186°C to 189°C
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (20°C).
Formel vikt 429.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.