Läs mer
(1,3-dioxolan-2-ylmetyl)zinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425405
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425405 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15425405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58702.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1135389-59-1 | C4H7BrO2Zn | 232.382 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1135389-59-1
Densitet 0.992
Molekylformel C4H7BrO2Zn
MDL-nummer MFCD07698709
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym bromo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, lojrlqrgbkthdb-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.6 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel ZEBRGOCCZOTNDU-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1OCCO1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);2-metanidyl-l,3-dioxolan
Molekylvikt (g/mol) 232.382
PubChem CID 24722674
Formel vikt 232.38
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.