Läs mer
1,3-Dioxolan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310026
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310026 1 ml
1 options
Produktkod. 30310026 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12873200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Dioxolane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H6 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
LEDER C1COCO1
IUPAC-namn 1,3-dioxolan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 74,0368 g/mol