Läs mer
1,3-Dioxolan, 99,5+%, rent, stabiliserat
Produktkod. 10227560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10227560 1 L Glasflaska 1 L
10431111 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10628134 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10227560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    981.48 SEK / 1 L
    Save 33.52 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00003207
InChI-nyckel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dioxolane
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -95 °C
Färg Vitt
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 74,0 °C till 75,0 °C
Flampunkt −6 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,3990 till 1,4010
Kvantitet 1 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
Stabilisator 75 ppm BHT max.
Viskositet 0,66 mPa (20 °C)
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99.5+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.