Läs mer
1,3-Dioxolane, 99.5+%, pure, stabilized
Produktkod. p-3736365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10227560
Brand: Thermo Scientific Acros 299480010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-06-0, 128-37-0
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00003207
InChI-nyckel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dioxolane
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -95°C
Färg Vitt
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 74.0°C to 75.0°C
Flampunkt −6°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3990 to 1.4010
Kvantitet 1 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisator 75ppm BHT max.
Viskositet 0.66 mPa.s (20°C)
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99.5+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.