Läs mer
1,3-Dioxolane, 99.5%, stab.
Produktkod. 11340148
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340148 4 x 1 L 4 L
11350148 250 mL 250ml
11330148 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042897.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Som lösningsmedel, i Mannich-reaktion, som elektrolyt i batterier
Som lösningsmedel, i Mannich-reaktion, som elektrolyt i batterier.1,3-Dioxolan används som lösningsmedel för färger, cellulosaestrar och i organisk syntes. Det används som extramedel för vaxer, fetter och oljor, stabilisator för halogenerade kolväten och sammonomer vid framställning av polyacetaler. Det används som efterbehandlingsmedel och svällningsmedel i textilier. Det fungerar som en mellanprodukt för framställning av acyklovir och vandetanib. Det är en viktig ingrediens i industriella polymerer. I polymerisationsreaktioner fungerar det som en kedjelängdsregulator och ett kedjeöverföringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-06-0
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00003207
InChI-nyckel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC-namn 1,3-dioxolan
LEDER C1COCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dioxolane
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt -95°C
Densitet 1.06 g/mL
Kokpunkt 74°C to 75°C
Flampunkt 1°C (34°F)
Brytningsindex 1.4
Kvantitet 4 x 1 L
UN-nummer UN1166
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Formel vikt 74.08
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dioxolane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.