Läs mer
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15608330 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15608330 4 L Aluminum Bottle 4 L
15621660 500 mL Glass Bottle 500ml
15611660 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15608330 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1844974L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, contains ∼75 ppm BHT as inhibitor, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-06-0
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.079
MDL-nummer MFCD00003207
InChI-nyckel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC-namn 1,3-dioxolane
LEDER C1COCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dioxolane
Namnnotering Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor
Smältpunkt -95°C
Färg Colorless
Densitet 1.06g/mL at 25°C
Kokpunkt 76°C
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 525°F
Förpackning Aluminum Bottle
Brytningsindex n20/D 1.401(lit.)
Kvantitet 4 L
UN-nummer UN1166
Beilstein 102453
Formel vikt 74.08g/mol
Ångtryck 70mmHg (20°C)
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus