Läs mer
1,3-Dioxolane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15829050
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829050 500 mL 500ml
15819050 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15829050 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8035530500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.00 SEK
    634.00 SEK / 500ml
    Save 42.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 646-06-0
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Specifikationer
Smältpunkt -95°C
Densitet 1.065 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 74°C to 75°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00003207
Kvantitet 500 mL
Synonym 1,3-Dioxolane, 1,3-Dioxacyclopentane, Formaldehyde ethylene acetal, Ethylene glycol methylene ether, 1,3-Dioxolane