Läs mer
1,3-Dioxolol (stabiliserat med BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Molekylformel | C3 H6 O2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| LEDER | C1COCO1 |
| IUPAC-namn | 1,3-dioxolan |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.08 |
| Formel vikt | 74.0368 |