Läs mer
1,3-Dioxolol (stabiliserat med BHT), TRC
Produktkod. 30388529
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30388529 250 mL
1 options
Produktkod. 30388529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD486800250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Molekylformel C3 H6 O2
Kvantitet 250 mL
Synonym Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane
InChI formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
LEDER C1COCO1
IUPAC-namn 1,3-dioxolan
Molekylvikt (g/mol) 74.08
Formel vikt 74.0368