Läs mer
1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol |
| CAS | 169471-41-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C35 H67 Cl O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane |
| InChI formel | InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Visa mer |