Läs mer
1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1426395-62-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C35 2H5 H62 Cl O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol D5 (2-Chloro-1,3-propanediol D5), Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl-1,1,2,3,3-d5) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3/i31D2,32D2,33D |
| LEDER | [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (2-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-hexadecanoyloxypropyl) hexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.39 |
| Visa mer |