Läs mer
1,3-Difenyl-1,3-propanion, 98+%
Produktkod. 11465513
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465513 500 g 500g
11445513 25 g 25g
11455513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13450.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
1,3-difenyl-1,3-propandion, är en mindre beståndsdel av lakrits som har visat sig hämma brösttumörbildning, lymfom och leukemi hos möss. Den fungerar som en värmestabilisator& antitumörmedel. Det används i parfymer och såväl som i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,3
-difenyl-1,3-propandion, är en mindre beståndsdel av lakrits som har visat sig hämma brösttumörbildning, lymfom och leukemier hos möss. Det fungerar som en värmestabilisator och antitumörmedel. Det används i parfymer och såväl som i organisk syntes.
Löslighet
Det är lösligt i eter, kloroform och vattenhaltig natriumhydroxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syraanhydrider, halogener, halogensyror. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-46-7
Molekylformel C15H12O2
Molekylvikt (g/mol) 224.259
MDL-nummer MFCD00003085
InChI-nyckel NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-1,3-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kokpunkt 219 °C till 221 °C (18 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 514910
Merck Index 14,3009
Löslighetsinformation Det är lösligt i eter, kloroform och vattenhaltig natriumhydroxid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 224.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.