Läs mer
1,3-difenyl-1-butanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469097
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469097 1 g 1g
11479097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20654.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 1533-20-6 | Molecular Formula: C16H16O | Molecular Weight: 224.303 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1533-20-6
Molekylformel C16H16O
Molekylvikt (g/mol) 224.303
MDL-nummer MFCD00026345
InChI-nyckel GIVFXLVPKFXTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1-butanone, 3-phenylbutyrophenone, b-phenylbutyrophenone, acmc-20ap3x, 1,3-diphenyl-butan-1-one, phenyl 2-phenylpropyl ketone, 1-butanone, 1,3-diphenyl, 2-alpha-methylbenzyl acetophenone
PubChem CID 137065
IUPAC-namn 1,3-difenylbutan-1-on
LEDER CC(CC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenyl-1-butanone
Smältpunkt 68 °C till 72 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.