Läs mer
1,3-difenyl-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079291
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079291 1 g 1g
10202362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10079291 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00154DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5356-71-8
Molekylformel C15H13N3
Molekylvikt (g/mol) 235.29
MDL-nummer MFCD00084878
InChI-nyckel SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
IUPAC-namn 2,5-difenylpyrazol-3-amin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.29
Procent renhet 97%