Läs mer
1,3-Difenyl-2-propyn-1-ol, teknik. 90%
Produktkod. 15440128
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440128 5 g 5g
15430128 1 g 1g
15450128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53374.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 1817-49-8 | C15H12O | 208,26 g/mol
1,3-difenyl-2-propyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-difenyl-2-propyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1817-49-8
Molekylformel C15H12O
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD06654198
InChI-nyckel DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol, 1,3-diphenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-3-phenyl-propyn-3-ol, 1,3-diphenylpropargyl alcohol, benzenemethanol, a-2-phenylethynyl, alpha-phenyl ethynyl-benzenemethanol
PubChem CID 296659
IUPAC-namn 1,3-difenylprop-2-yn-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC(C2=CC=CC=C2)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Densitet 1.099
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.618
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3082
Formel vikt 208.26
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.