Läs mer
1,3-Difenyl-2-thiourea, TRC
Produktkod. 30387964
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30387964 50 g
1 options
Produktkod. 30387964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49212550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Diphenylthiourea
CAS 102-08-9
Molekylformel C13 H12 N2 S
Kvantitet 50 g
Synonym Carbanilide, thio- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Diphenylthiourea, 1,3-Bis(phenyl)thiourea, 1,3-Diphenyl-2-thiourea, 1,3-Diphenylthiourea, Accelerant CA, Accelerator C, Accelerator CA, CA, CA 50, Diphenylthiourea, N,N'-Diphenylthiocarbamide, NSC 28134, NSC 686, Nocceler C, Rhenocure CA, Stabilisator C, Sulfocarbanilide, Thiocarbanilide, Vulkacit CA, s-Diphenylthiocarbamide, sym-Diphenylthiourea
InChI formel InChI=1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
LEDER S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 1,3-difenyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 228.31
Formel vikt 228.0721