Läs mer
1,3-Diphenyl-d10-urea, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Diphenylurea D10 |
| CAS | 108009-46-7 |
| Molekylformel | C13 2H10 H2 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H,(H2,14,15,16)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC(=O)Nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.31 |
| Formel vikt | 222.1577 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |