Läs mer
1,3-Difenylaceton, 98+%
Produktkod. 11397855
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397855 100 g 100g
11387855 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02830.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210,28 g/mol
1,3-difenylaceton används i aldolkondensationsreaktionen med bensil (en dikarbonyl) och bas för att skapa tetrafenylcyklopentadienon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,3-difenylaceton används i aldolkondensationsreaktionen med bensil (en dikarbonyl) och
bas för att skapa tetrafenylcyklopentadienon.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-04-5
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00004795
InChI-nyckel YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-2-on
LEDER O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylacetone
Smältpunkt 32 °C till 36 °C
Densitet 1.04
Kokpunkt 330 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 974767
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 210.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.