Läs mer
1,3-Difenylaceton, 99 %
Produktkod. 10011040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10011040 25 g Glasflaska 25g
10051070 100 g Glasflaska 100g
11994841 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10011040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117170250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 102-04-5 | C15H14O | 210,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-04-5
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00004795
InChI-nyckel YFKBXYGUSOXJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone, dibenzyl ketone, 1,3-diphenyl-2-propanone, benzyl ketone, 2-propanone, 1,3-diphenyl, 1,3-diphenylpropanone, alpha,alpha'-diphenylacetone, 1,3-diphenyl-propan-2-one, unii-9y07g5udkq, fema no. 2397
PubChem CID 7593
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-2-on
LEDER O=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Diphenylacetone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30,0 °C till 34,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 330,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2COCH2C6H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 07,445
Fieser 01,198; 04,123
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig etanol, dietyleter, petroleumeter
Formel vikt 210.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.