Läs mer
1,3-Diphenylacetone p-toluenesulfonylhydrazone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11382246
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382246 10 g 10g
11392246 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03625.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19816-88-7
Molekylformel C22H22N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 378.49
MDL-nummer MFCD00009645
InChI-nyckel GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylacetone p-toluenesulfonylhydrazone, 1,3-diphenylacetone p-tosylhydrazone, 1,3-diphenyl-2-propanone tosylhydrazone, 1,3-diphenylpropan-2-one tosylhydrazone, n'-1,3-diphenylpropan-2-ylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide, 1,3-diphenyl-2-propanone p-tosylhydrazone, n-1,3-diphenylpropan-2-ylideneamino-4-methylbenzenesulfonamide, acmc-209f2n, dibenzyl ketone tosyl hydrazone, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-phenyl-1-phenylmethyl ethylidene hydrazide
PubChem CID 88263
IUPAC-namn N-(1,3-diphenylpropan-2-ylideneamino)-4-methylbenzenesulfonamide
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylacetone p-toluenesulfonylhydrazone
Smältpunkt ∽185°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2225293
Formel vikt 378.49
Procent renhet 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.