Learn More
1,3-Difenylaceton, TRC
Product Code. 30378531
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30378531 1 g
1 options
Product Code. 30378531 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4934431G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Molekylformel C15 H14 O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LEDER O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 210.271
Formel vikt 210.104