Läs mer
1,3-Diphenylbutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diphenylbutane |
| CAS | 1520-44-1 |
| Molekylformel | C16H18 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis[benzene], 2,4-Diphenylbutane, 1,1'-(1-Methyl-1,3-propanediyl)bis-benzene, Butane, 1,3-diphenyl- (6CI, 7CI, 8CI), 1,3-Diphenylbutane, Butane-1,3-diyl dibenzene, Benzene, 1,1′-(1-methyl-1,3-propanediyl)bis- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-14(16-10-6-3-7-11-16)12-13-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14H,12-13H2,1H3 |
| LEDER | C=1C=CC(=CC1)CCC(C=2C=CC=CC2)C |
| IUPAC-namn | Butane-1,3-diyldibenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.31 |
| Formel vikt | 210.14 |