Läs mer
1,3-Diphenylguanidine, 97%
Produktkod. 11472268
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472268 250 g 250g
11414230 100 g 100g
11462268 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15234.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211.268 g/mol
1,3-difenylguanidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-difenylguanidin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig
i
alkohol, kloroform, varm bensen, varm toluen och utspädda mineralsyror Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-06-7
Molekylformel C13H13N3
Molekylvikt (g/mol) 211.268
MDL-nummer MFCD00001758
InChI-nyckel OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC-namn 1,2-difenylguanidin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylguanidine
Smältpunkt 146°C to 150°C
Densitet 1.13
Kokpunkt >170°C (decomposition)
Flampunkt 170°C (338°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Löslighetsinformation Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Formel vikt 211.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.