Läs mer
1,3-Difenylguanidin, primär standard, 99+%
Produktkod. 11307468
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307468 50 g 50g
11317468 10 g 10g
11397458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031395.18
Request Bulk or Custom Format
Primärt material för standardisering av syror | CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211,268 g/mol
Primärt material för standardisering av syror. Difenylguanidin används som ett medium för accelerator av naturligt och syntetiskt gummi. Det fungerar som ett komplexbildande medel för detektering av metaller och organiska baser. Vidare används den som en sekundär skumstabilisator i silikofluoridskumprocessen. Det är aktivt involverat i tillverkningen av gummiduk, gummiskor och andra gummiindustriprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-06-7
Molekylformel C13H13N3
Molekylvikt (g/mol) 211.268
MDL-nummer MFCD00001758
InChI-nyckel OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
IUPAC-namn 1,2-difenylguanidin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylguanidine
Namnnotering Primary standard
Smältpunkt 148°C to 150°C
Färg Grädde
Densitet 1.130 g/mL
Kokpunkt 170°C (decomposition)
Odör Characteristic
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1875653
Merck Index 14,3324
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,carbon tetrachloride,chloroform,toluene and ethyl ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 211.27
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.