Läs mer
1,3-Diphenylisobenzofuran, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Diphenylisobenzofuran |
| CAS | 5471-63-6 |
| Molekylformel | C20H14O |
| MDL-nummer | MFCD00005931 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1(C2=CC=CC=C2)=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C4)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.32 |
| Procent renhet | 95% |