Läs mer
1,3-Difenylisobensofuran, 97 %
Produktkod. 11322665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322665 5 g 5g
11312665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00101.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270,331 g/mol
1,3-difenylisobensofuran används som en fluorescerande sond för detektering av superoxidanjonradikal (O2-) inuti membranlipidskiktet genom DPBF-fluorescenssläckningsmetod. Det används som släckare under fotoinaktivering av TA-3-musbröstkarcinomceller som innehåller hematoporfyrin. 1,3-difenylisobensofuran används för att studera den enkristallina molekylstrukturen och lösningens fotofysiska egenskaper hos DPBF.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,3-difenylisobensofuran används som en fluorescerande sond för detektering av superoxidanjonradikal (O2-) inuti membranlipidskiktet med DPBF-fluorescenssläckningsmetod. Det används som släckare under fotoinaktivering av TA-3-musbröstkarcinomceller som innehåller hematoporfyrin. 1,3-difenylisobensofuran används för att studera den enkristallina molekylstrukturen och lösningens fotofysiska egenskaper hos DPBF.
Löslighet
Löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-63-6
Molekylformel C20H14O
Molekylvikt (g/mol) 270.331
MDL-nummer MFCD00005931
InChI-nyckel ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
IUPAC-namn 1,3-difenyl-2-bensofuran
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylisobenzofuran
Smältpunkt 131 °C till 136 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 199922
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 270.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.