Läs mer
1,3-Difenylpropan, 98 %
Produktkod. 11322746
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322746 2 g 2g
11332746 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08849.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1081-75-0 | C15H16 | 196,29 g/mol
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1081-75-0
Molekylformel C15H16
Molekylvikt (g/mol) 196.29
MDL-nummer MFCD00043574
InChI-nyckel VEAFKIYNHVBNIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenylpropane, 3-phenylpropyl benzene, dibenzylmethane, propane, 1,3-diphenyl, unii-x3diq9w9po, 3-phenyl-propyl-benzene, x3diq9w9po, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis, propane, 1,3-diphenyl-8ci, benzene, 1,1'-1,3-propanediyl bis-9ci
PubChem CID 14125
ChEBI CHEBI:34060
IUPAC-namn 3-fenylpropylbensen
LEDER C(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Diphenylpropane
Densitet 0.98
Kokpunkt 158°C to 159°C (10 mmHg)
Linjär formel C6H5(CH2)3C6H5
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 2 g
Beilstein 2044541
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 196.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.